Gel de silice (7734) pore size 60 Å, 70-230 mesh, Haute Pureté, Supelco®
Fournisseur: Merck
391484-100G 391484-1KG 391484-5KG
391484-100GEA 43.3 EUR InStock
391484-100G 391484-1KG 391484-5KG
Gel de silice (7734) pore size 60 Å, 70-230 mesh, Haute Pureté, Supelco®
Gel de silice
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Point d'ébullition: 2230 °C
Point de fusion: > 1600 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71c0365d89ad28e72ec5b26a9b0902f3502d758a&vid=63652606024dda5e1ce82ea00d6b311cd219d845&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité