Tamis moléculaire A5 (0,5 nm, 5 Å) Moisture Trap volume 200 cc, 1/8 in. fitting, Supelco®
Fournisseur: Merck
20619.EA 204 EUR InStock
20619.
Tamis moléculaire A5 (0,5 nm, 5 Å) Moisture Trap volume 200 cc, 1/8 in. fitting, Supelco®
Tamis moléculaire A5 (0,5 nm, 5 Å)
Numéro MDL: MFCD00131613
Numéro CAS: 69912-79-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité