Charbon actif, tiges, Norit® RBAA-3, Supelco®
Fournisseur: Merck
29238-1KGEA 131 EUR InStock
29238-1KG
Charbon actif, tiges, Norit® RBAA-3, Supelco®
Charbon actif
Formule: C
MW: 12,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 7440-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité