Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nitroethane-1,1-d₂ (99% D), purum, Supelco®

Fournisseur: Merck

36766-250MG-REA 46 EUR InStock
36766-250MG-R
Nitroethane-1,1-d₂ (99% D), purum, Supelco®
Nitroethane-1,1-d₂


Formule: CH₃CD₂NO₂
MW: 77,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00192352
Numéro CAS: 13031-33-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité