Silica ≥99.8%, Supelco®
Fournisseur: Merck
381276-100G 381276-500G
381276-100GEA 42.5 EUR InStock
381276-100G 381276-500G
Silica ≥99.8%, Supelco®
Silica (amorphous)
Formule: SiO₂
MW: 60,083 g/mol
Numéro CAS: 112945-52-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c7f73d44897778f6d1a00dc7930ebe2699fb5f1&vid=e559ff2bb6cde1e51f2f48d42bf4a05ee81a0761&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité