Acetic Acid : Triethylamine solution 1:1 2M:2M en solution aqueuse, LiChropur™ convient à la CLHP, Supelco®
Fournisseur: Merck
57619-100MLEA 199 EUR InStock
57619-100ML
Acetic Acid : Triethylamine solution 1:1 2M:2M en solution aqueuse, LiChropur™ convient à la CLHP, Supelco®
Acetic Acid : Triethylamine solution
Formule: CH₃COOH·N(CH₂CH₃)₃
MW: 161,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151725
Numéro CAS: 5204-74-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité