Sodium dodécyle sulfate (SDS) ≥99.0% (par GC), en pastilles suitable for electrophoresis, pour la biologie moléculaire dust-free, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Sodium dodécylsulfateSodium laurylsulfate
SUPL74255-250GEA 58.2 EUR InStock
SUPL74255-250G
Sodium dodécyle sulfate (SDS) ≥99.0% (par GC), en pastilles suitable for electrophoresis, pour la biologie moléculaire dust-free, Supelco®
Sodium dodécyle sulfate (SDS)
Formule: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036175
Numéro CAS: 151-21-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité