Sodium acétate 99.0-101.0% (par azote total et analyse par titration), LiChropur™ suitable for HPLC, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Acétate de sodium
79714-250GEA 95.1 EUR InStock
79714-250G
Sodium acétate 99.0-101.0% (par azote total et analyse par titration), LiChropur™ suitable for HPLC, Supelco®
Sodium acétate
Formule: H₃CCOONa
MW: 82,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012459
Numéro CAS: 127-09-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité