Anti-Cathepsin D Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: US Biological
309369-100 309372-100
USBI309369-100EA 608 EUR InStock
USBI309369-100 USBI309372-100
Anti-Cathepsin D Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cathepsin D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG1
Reactivity: Hamster
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité