Sulbactam sodium, en poudre
Fournisseur: USP
Danger
1623671.EA 344 EUR InStock
1623671.
Sulbactam sodium, en poudre
Sulbactam sodium
Formule: C₈H₁₀NO₅S·Na
MW: 255,223 g/mol
Numéro MDL: MFCD01750374
Numéro CAS: 69388-84-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité