Isothiocyanate de méthyle, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
CMPLSB27280.100MGEA 0 EUR InStock
CMPLSB27280.100MG
Isothiocyanate de méthyle, Sigma-Aldrich®
Isothiocyanate de méthyle
Formule: C₂H₃NS
MW: 73,12 g/mol
Point d'ébullition: 117 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31…37 °C
Densité: 1,069 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004818
Numéro CAS: 556-61-6
EINECS: 209-132-5
ONU: 2477
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06165
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White to Yellow to Orange
Appearance (Form) Solid
Infrared spectrum Conforms to Structure
Purity (GC) ≥96.5%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité