Glass Stopper, Octagonal
Fournisseur: Neubert
NEUB1641-92-2429EA 55.3 EUR InStock
NEUB1641-92-2429
Glass Stopper, Octagonal
Bouchons Bouchons en verre
Solid glass stopper made of borosilicate glass 3.3 octagonal.
  • Eight sided
  • Diameter: 60 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité