C16 dihydro Ceramide-d9 (d18:0/16:0-d9), Solide
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM39389-1EA 0 EUR InStock
CAYM39389-1
C16 dihydro Ceramide-d9 (d18:0/16:0-d9), Solide
C16 dihydro Ceramide-d9 (d18:0/16:0-d9)
Formule: C₃₄H₆₀D₉NO₃
MW: 548,97 g/mol
Numéro CAS: 2260669-52-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité