L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR® Wire-O Computation Notebooks
Fournisseur: VWR Collection
818-0306EA 76.5 EUR InStock
818-0306 818-0324 818-0325 818-0326 818-0327
VWR® Wire-O Computation Notebooks
Carnets de notes
Wire-O computation notebooks feature a translux cover and quad ruled format pages.
  • Translux cover
  • 235×298,5 mm pages
  • 100 pages
  • Quad ruled format
Certifications: All books made in accordance with GLP, GMP, and GCP guidelines.
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Désignation Couleur Type Version Largeur du papier Nombre de pages Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Wire-O computation notebook translucide Quad ruled English 23.5×29.85 cm 100 1 818-0306
Wire-O computation notebook translucide Quad ruled English-German 23.5×29.85 cm 100 1 818-0324
Wire-O computation notebook translucide Quad ruled English-French 23.5×29.85 cm 100 1 818-0325
Wire-O computation notebook translucide Quad ruled English-Italian 23.5×29.85 cm 100 1 818-0326
Wire-O computation notebook translucide Quad ruled English-Spanish 23.5×29.85 cm 100 1 818-0327
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité