L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Histopaque®, filtré stéril, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
10771-100ML 10771-500ML 10771-6X100ML
10771-100MLEA 57.5 EUR InStock
10771-100ML 10771-500ML 10771-6X100ML
Histopaque®, filtré stéril, Sigma-Aldrich®
Histopaque®
Histopaque-1077 is a sterile, endotoxin tested, ready-to-use medium. The Histopaque composition includes polysucrose and sodium diatrizoate, adjusted to a density of 1,077 g/ml. This ready-to-use medium facilitates rapid recovery of viable lymphocytes and other mononuclear cells from small volumes of whole blood or bone marrow.
  • Histopaque®-1077 offers numerous advantages, such as:
  • Optimal recovery of viable cells
  • Permits selective separation of blood cell types
  • Prevents cell distortion
  • Preserves cell viability
  • Minimal extraneous cell interference
  • Reproducible performance from batch to batch
  • Sterile-filtered and endotoxin-tested
  • Stable at 2 to 8 °C for at least 2 years when protected from light
Histopaque-1077 has been used for:
human lymphocyte antigen (HLA) typing
initial isolation step prior to the enumeration of T, B, and 'null' lymphocytes.
preparation of pure lymphocyte suspensions for cell culture and cytotoxicity assays.
isolation and purification of peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) and bone marrow mononuclear cells (BMMCs)[1]
isolation of human lymphocytes[2]
isolation of breast cancer circulating tumor cells (CTCs) from the whole blood[3]
Histopaque-1077 is used in conjunction with Histopaque-1119 as it facilitates the rapid recovery of viable mononuclear cells and granulocytes from small volumes of whole blood
Commander maintenant
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1 10771-6X100ML
100 mL 10771-100ML
500 mL 10771-500ML
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité