Anti-MALT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MT1/410] (Alexa Fluor 488)
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNBP233054AF488EA 662 EUR InStock
NOVUNBP233054AF488
Anti-MALT1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MT1/410] (Alexa Fluor 488)
Anticorps
MALT1 Monoclonal specifically detects MALT1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Type: Primary
Antigen: MALT1
Clonality: Monoclonal
Clone: MT1/410
Conjugation: Alexa Fluor 488
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité