Microscopes droits, Axio Lab.A1
Fournisseur: Zeiss
Axio Lab
630-1272EA 0 EUR InStock
630-1272 630-1271 630-2078 630-2143
Microscopes droits, Axio Lab.A1
Microscopes
Les Axio Lab.A1 ont été conçus pour des applications biomédicales.
  • Applications fond clair, contraste de phase, polarisation ou fluorescence effectuées avec des objectifs IC²S
  • Éclairage LED disponible en option
  • Fluorescence LED excitée dans l'UV et dans le bleu
  • Étude de petites structures en posture relâchée
  • Traitement anti-fongique pour les zones tropicales
Ils offrent une flexibilité dans l'analyse des défauts, le contrôle qualité et le test des matériaux. Versions pour arthroscopie ou examen de coloscopie en biréfringence - Veuillez contacter votre agence Avantor locale pour plus d'informations.
Certifications: Conception ergonomique certifiée TÜV pour plus de confort.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité