L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Polysorbate 20, Liquid
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Synonyms: Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
1.37172.1000 1.37172.0100
1.37172.1000EA 0 EUR InStock
1.37172.1000 1.37172.0100
Polysorbate 20, Liquid
Polysorbate 20
Formule: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Point d'ébullition: >100 °C
Point de fusion: 98,9 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 275 °C
Numéro MDL: MFCD00165986
Numéro CAS: 9005-64-5
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité