Welch® Laboratory Vacuum Systems
Fournisseur: Gardner Denver
Welch®
ILMV116264EA 9101 EUR InStock
ILMV116264
Welch® Laboratory Vacuum Systems
Pompe Pompes à vide pour évaporateurs rotatifs
Chemically resistant diaphragm pump with frequency changer and gas ballast valve. Suction-side separator with 500 ml round-bottomed flask.
  • Pressure-side, insulated intensive cooler with round-bottom flask 500 ml with safety valve
  • Vacuum control box VCB 521 ef with sensor and venting valve
  • One controller regulated connection
  • Suction connection DN 16 (DN 8 optional)
  • Assembled and wired ready for connection
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité