Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-(+)-Gulonic acid-γ-lactone

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM

PROOTRC-G855000-5GEA 0 EUR InStock
PROOTRC-G855000-5G
L-(+)-Gulonic acid-γ-lactone
L-(+)-Gulonic acid-gamma-lactone


Formule: C₆H₁₀O₆
MW: 178,14 g/mol
Point de fusion: 184 - 186 °C
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00064331
Numéro CAS: 1128-23-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité