Nacelle à combustion en verre de quartz avec poignée
Fournisseur: TECHNICAL QUARTZ SOLUTIONS
75127 75128 75120 75121 75122 75123 75124 75125 75126 75129 75130 75131 75132 75133 75134 75135 75136
TSLA75127EA 96.8 EUR InStock
TSLA75127 TSLA75128 TSLA75120 TSLA75121 TSLA75122 TSLA75123 TSLA75124 TSLA75125 TSLA75126 TSLA75129 TSLA75130 TSLA75131 TSLA75132 TSLA75133 TSLA75134 TSLA75135 TSLA75136
Nacelle à combustion en verre de quartz avec poignée
Nacelles Nacelles de combustion
Nacelles à combustion résistantes à la température, fabriquées à partir de verre de quartz transparent.
  • Excellente résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Avec poignée ronde
  • Conçu pour des tâches jusqu'à 1050 °C
  • Haute pureté
Les nacelles à combustion en verre de quartz TQS sont conçues pour des tâches allant jusqu'à 1050 °C (limite maximale de 1280 °C). Ces produits se caractérisent par une résistance chimique et une pureté élevées. Les produits en verre de quartz ont une longue durée de vie pour une utilisation fréquente à des températures allant jusqu'à 1050 °C, mais la durabilité dépend de l'utilisation et de l'application.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité