Colorimètres spectrophotométriques, série Lovibond® PFX995
Fournisseur: Tintometer
Lovibond® PFXi 995 series
633-0240EA 18380 EUR InStock
633-0240 633-0241 633-0239 633-0238
Colorimètres spectrophotométriques, série Lovibond® PFX995
Colorimètres Colorimètres à transmission automatique
Les spectrophotomètres PFXi 995 sont des instruments haut de gamme et polyvalents qui fournissent des données dans une palette complète de couleurs pour l'industrie pétrochimique ou l'industrie alimentaire et chimique dans le cas des huiles et graisses comestibles, des produits chimiques, etc. Le PFXi 995 et le PFXi 995/P fournissent des données colorimétriques objectives et non biaisées selon une gamme complète d'échelles industrielles, de données spectrales et de valeurs CIE. Ils sont parfaits pour les sociétés qui traitent un grand nombre de types de produits avec des spécifications de couleur variées, en particulier dans les centres de test ou les laboratoires de test indépendants. Ces instruments peuvent facilement être personnalisés de manière à n'afficher que les échelles intéressant l'utilisateur.
  • RCMSi permet un étalonnage fiable et réduit le besoin de dépannage et de maintenance sur site
  • Supprime la subjectivité de la mesure
  • Instrument résistant pour les opérations d'analyse finale
  • Polyvalent mais facile d'utilisation
  • Grande chambre d'échantillonnage amovible pour un nettoyage facile
Un système de chauffage intégré est disponible en option pour fusionner les échantillons solides tels que les graisses et les cires et les empêcher de se solidifier dans la cellule (plage de température ambiante jusqu'à 95 °C). Chaque instrument est équipé d'un grand godet à échantillons pour des cellules atteignant 153 mm (6") de longueur de parcours, pour une mesure précise de la couleur même avec des échantillons non saturés tels que les solvants et les huiles blanches.
La fonction RCMSi (Service d'étalonnage et de maintenance à distance via internet) permet de réaliser une mesure étalonnée à l'aide d'un traitement des liquides certifié ISO 17025. La réponse spectrale est transmise au serveur d'étalonnage sécurisé de Tintometer Ltd. À la fin de cette procédure, un certificat d'étalonnage traçable est envoyé par courrier électronique à l'utilisateur. Un ensemble de normes est inclus avec chaque appareil de mesure pour permettre un contrôle RCMSi sans aucun frais. Des contrôles RCMSi ultérieurs seraient payants.
Le colorimètre PFX995 inclut les échelles de couleurs suivantes : Lovibond RYBN, Couleur Tintometer AOCS, Couleur Gardner, Couleur Pt-Co/Hazen/APHA, Couleur FAC, Chlorophylle A & B, Beta carotène, Couleur Iode, Unités de couleur Hess-IVES, Couleur Klett (filtre bleu KS-42), valeur Kreis, valeurs CIE, données spectrales.
Le colorimètre pétrochimique PFX995/P inclut les échelles de couleurs suivantes : Couleur Saybolt, Couleur ASTM, Pt-Co/Hazen/APHA, Gardner, Lovibond RYBN, unités IP, valeurs CIE, données spectrales.
Détails concernant les applications et les gammes dans chaque teinte disponibles sur demande.
Informations de commande: Les options disponibles pour le PFX950 incluent d'autres échelles de couleurs telles que Couleur FAC, Couleur Iode, Couleur Klett (filtre bleu KS - 42), Index de jaune, Beta carotène, Chlorophylle A & B.
Les mises à niveau disponibles pour le PFX950/P incluent la couleur Iode et la couleur Acid wash pour les carburants d'aviation colorés. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.
Information de livraison: Fournis avec des cuves en verre optique Lovibond® de la longueur de parcours adaptée pour chaque échelle, une solution de service, étalon RCMSi, une lampe de rechange et des instructions.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité