Diamino-1,6 hexane, fluide
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Danger
Synonyms: Hexaméthylènediamine
CMPLSB29060.1GEA 0 EUR InStock
CMPLSB29060.1G
Diamino-1,6 hexane, fluide
Diamino-1,6 hexane
Certifications: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.
Informations de commande: Store in a refrigerator at temperatures between 2 to 8 °C.
Formule: C₆H₁₆N₂
MW: 116,21 g/mol
Point de fusion: 39,..40 °C
Densité: 0,84 g/cm³
Point d'éclair: 85 °C
Numéro MDL: MFCD00008243
Numéro CAS: 124-09-4
ONU: 2280
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité