Histamine dihydrochloride, blanc, en poudre
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Danger
CMPLSB49374.100MGEA 0 EUR InStock
CMPLSB49374.100MG
Histamine dihydrochloride, blanc, en poudre
Histamine dihydrochloride
Certifications: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.
Informations de commande: Store in a refrigerator at temperatures between 2 to 8 °C.
Formule: C₅H₁₁Cl₂N₃
MW: 184,07 g/mol
Point de fusion: 247,..249 °C
Densité: 0,63 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00012703
Numéro CAS: 56-92-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité