1,5-Diaminopentane
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Danger
Synonyms: Pentaméthylènediamine
CMPLSB65012.250MGEA 0 EUR InStock
CMPLSB65012.250MG
1,5-Diaminopentane
1,5-Diaminopentane
Certifications: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.
Informations de commande: Store in a refrigerator at temperatures between 2 to 8 °C.
Formule: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Point d'ébullition: 178,..180 °C
Point de fusion: 9 °C
Densité: 0,873 g/cm³
Point d'éclair: 62 °C
Numéro MDL: MFCD00008239
Numéro CAS: 462-94-2
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité