L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
ESD Safety Ankle Boots, Lace-Up, Quentin Mid S3 S
Fournisseur: ELTEN
763811/40 763811/41 763811/42 763811/43 763811/44 763811/45 763811/46 763811/47 763811/48
ELTN763811/40EA 94.9 EUR InStock
ELTN763811/40 ELTN763811/41 ELTN763811/42 ELTN763811/43 ELTN763811/44 ELTN763811/45 ELTN763811/46 ELTN763811/47 ELTN763811/48
ESD Safety Ankle Boots, Lace-Up, Quentin Mid S3 S
Chaussures et bottes
ESD safety ankle boot made from hydrophobised suede/microfibre upper and a PU/PU sole (Crossworker).
  • Fabric lining for natural ventilation
  • Full, padded bellows tongue
  • Full-length inlay sole ESD PRO black with recycled material content
  • Non-metallic, penetration-resistant midsole
  • Steel toe cap
  • PU scuff cap
Colour: Black/blue
Certifications: EN ISO 20345:2022 S3S FO/SR/SC/LG, form B.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité