Sodium chlorure, Solide
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Synonyms: Chlorure de sodium
CMPLVS1508.80GEA 0 EUR InStock
CMPLVS1508.80G
Sodium chlorure, Solide
Sodium chlorure
Sodium chloride - certified reference material for standardisation of volumetric solutions.
Certifications: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.
Informations de commande: 60 months shelf life - Store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Formule: NaCl
MW: 58,44 g/mol
Point d'ébullition: 1461 °C
Point de fusion: 801 °C
Densité: 2,16 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pH 6 to 9
Solubility Water at 20 °C: 358 g/L
Assay 100,02% ±0,34% (w/w)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité