Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(2-ethylhexyl)maleate

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

EHERC14727000EA 66.6 EUR InStock
EHERC14727000
Bis(2-ethylhexyl)maleate
Bis(2-ethylhexyl)maleate
Attention: Laboratory use only.


Formule: C₂₀H₃₆O₄
MW: 340,50 g/mol
Point d'ébullition: 345 °C
Point de fusion: −60 °C
Point d'éclair: 185 °C
Numéro MDL: MFCD00027250
Numéro CAS: 142-16-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité