Hei-TORQUE Overhead Stirrers, Gold 1 Package
Fournisseur: Heidolph
Hei-TORQUE
HEID501-61029-00EA 2375 EUR InStock
HEID501-61029-00 HEID501-61029-03 HEID501-61029-04
Hei-TORQUE Overhead Stirrers, Gold 1 Package
Agitateurs Agitateurs à tige
In order to provide the perfect end-to-end solution for powerful stirring and the simplest operation in the laboratory, we have added packages to the Hei-TORQUE product group.Each package contains a telescopic stand and a suitable clamp for easy use on lab tables.
Information de livraison: Hei-TORQUE Ultimate 100 comes with telescope stand and clamp.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité