Guard Column Holder for DNAPac™ RP Columns, Thermo Fisher Scientific
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
DNAPac™
HYPE950-00EA 586 EUR InStock
HYPE950-00
Guard Column Holder for DNAPac™ RP Columns, Thermo Fisher Scientific
Supports de colonne de garde
  • Column Format: Preparative Column, Standard
  • Diameter (Metric): 21,2 mm
  • Length (Metric): 360 mm
  • Temperature: Up to 110 °C
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité