Silver Standard Solution, 1000 mg/L Ag in dil. Nitric Acid Standard for ICP-MS
Fournisseur: CPAchem
ACSDM201.2NP.L1EA 106 EUR InStock
ACSDM201.2NP.L1
Silver Standard Solution, 1000 mg/L Ag in dil. Nitric Acid Standard for ICP-MS
Étalons Étalons cationiques Standards d'argent
Ag 1000 mg/L in diluted nitric acid for ICP/MS.
Shelf life on ship date: 36 months - store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 to 25 °C.
Certifications: ISO 17034, ISO 17025, ISO 9001.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité