Chlorine (Free and Total) Reagent Set
Fournisseur: Lovibond
540210 530210
LOVI540210EA 74.4 EUR InStock
LOVI540210 LOVI530210
Chlorine (Free and Total) Reagent Set
Kits de tests environnementaux
Chlorine (Free and Total) Reagent set are used in water analysis.
  • Cut Cost, not quality - proven results at competitive prices
  • Supplies enough Reagent for 30 days of continuous operation
  • Designed to fit directly into the Hach® CL17™
  • Comparable chemistries and bottle sizes for ease of use
Information de livraison: Reagents set in bag: 1 bottle DPD indicator solution 'free chlorine' (473 ml), 1 bottle DPD buffer solution 'free chlorine' (473 ml), 1 bottle DPD indicator powder.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité