Chucks for RZR Series Electronic Stirrers
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
509-02000-00 509-01000-00-0
441-1202EA 729 EUR InStock
441-1202 HEID509-01000-00-0
Chucks for RZR Series Electronic Stirrers
Agitateurs Outils d'agitation
Chucks are designed for use with all RZR series overhead electronic stirrers.
The chuck and key set features a hard chrome finish. The flexible shaft features a maximum torque of 150 Ncm.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité