DURAN® Sealing Rings, for Polished Sperical Joints (VITON)
Fournisseur: DWK Life Sciences
1155355 1155356
SCOT1155355EA 51 EUR InStock
SCOT1155355 SCOT1155356
DURAN® Sealing Rings, for Polished Sperical Joints (VITON)
Scellés Bagues d'étanchéité
Ball joints without ground joints only seal via the sealing ring.
  • Non autoclavable
  • Used in vacuum applications
Due to the material properties, it can be used for work with high demands on the chemical resistance of the sealing ring.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité