L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Hei-PLATE Sensor Packages Expert
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
506-31150-00 506-31151-00
HEID506-31150-00EA 1439 EUR InStock
HEID506-31150-00 HEID506-31151-00
Hei-PLATE Sensor Packages Expert
Agitateurs Agitateurs magnétiques
Hei-PLATE sensor Basic and Advanced package Expert.
Basic package includes: Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Expert (145 mm diameter) - Fast and precise heating - Without overshoot - for sample-friendly work, and Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation.
Advanced package includes: Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Expert (145 mm diameter) - Fast and precise heating - Without overshoot - for sample-friendly work, Pt1000 temperature sensor for precise temperature regulation, Pt1000 holder with cable device for securely attaching the temperature sensor andMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité