D-Alanine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10231.06 A10231.14 A10231.22
A10231.06EA 46.2 EUR InStock
A10231.06 A10231.14 A10231.22
D-Alanine ≥99%
D-Alanine
Purity: 99% CAS No.: 338-69-2 Molecular Formula: C3H7NO2 Formula Weight: 89.09 Melting Point: ca 295° dec. Beilstein Reference: 1720249 Merck Reference: 14,204 Optical Rotation: -14° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00008077
Formule: C₃H₇NO₂
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 295 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008077
Numéro CAS: 338-69-2
EINECS: 206-418-1
Merck Index: 14,204
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité