(R)-(+)-1,2-Epoxypropane ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (R)-(+)-Propene oxide, (R)-(+)-Methyloxirane, (R)-(+)-1,2-Propylene oxide, (R)-(+)-Propylene oxide
B21884.06 B21884.14 B21884.22
B21884.06EA 85.4 EUR InStock
B21884.06 B21884.14 B21884.22
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane ≥99%
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane
Purity: 99% CAS No.: 15448-47-2 Molecular Formula: C3H6O Formula Weight: 58.08 Flash Point: -37°(-35°F) Odour: Ether-like Boiling Point: 34-35° Beilstein Reference: 79764 Merck Reference: 14,7856 UN No.: 1280 MDL No.: MFCD00066211
Formule: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Point d'ébullition: 34…35 °C
Densité: 0.829
Point d'éclair: –37 °C (–35 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066211
Numéro CAS: 15448-47-2
ONU: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 14,7856
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité