D-α-Phénylalanine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Phényl-D-alanine3-Phényl-D(+)-alanineH-D-Phe-OHD-Phénylalanine
A10572.06EA 49.5 EUR InStock
A10572.06 A10572.14 A10572.22
D-α-Phénylalanine ≥99%
D-α-Phénylalanine
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,19 g/mol
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 273 °C…276 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004270
Numéro CAS: 673-06-3
Merck Index: 14,7271
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité