D-α-Phénylalanine 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
172040250 172041000
ACRO172040250EA 153 EUR InStock
ACRO172040250 ACRO172041000
D-α-Phénylalanine 99+%
D-α-Phénylalanine
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 295 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 273…276 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004270
Numéro CAS: 673-06-3
EINECS: 211-603-5
Merck Index: 12,07425
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation +32° to +35° (20°C, 589 nm) (c=2, water)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité