(S)-(-)-Propylène-1,2 oxyde ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (S)-(-)-Methyloxirane, (S)-(-)-Propylene oxide, (S)-(-)-Propene oxide
B22341.06 B22341.14 B22341.22
B22341.06EA 80.3 EUR InStock
B22341.06 B22341.14 B22341.22
(S)-(-)-Propylène-1,2 oxyde ≥99%
(S)-(-)-Propylène-1,2 oxyde
Purity: 99% CAS No.: 16088-62-3 Molecular Formula: C3H6O Formula Weight: 58.08 Flash Point: -37°(-35°F) Refractive Index: 1.3670 Odour: Ether-like Boiling Point: 34-35° Beilstein Reference: 79765 Merck Reference: 14,7856 Optical Rotation: -14° (neat) UN No.: 1280 MDL No.: MFCD00064312
Formule: C₃H₆O
MW: 58,08 g/mol
Point d'ébullition: 34…35 °C
Point de fusion: –112 °C
Densité: 0.829
Point d'éclair: –37 °C (–35 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064312
Numéro CAS: 16088-62-3
EINECS: 240-241-0
ONU: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 14,7856
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité