L-Alanine ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15804.14 A15804.22 A15804.36
A15804.14EA 33.1 EUR InStock
A15804.14 A15804.22 A15804.36
L-Alanine ≥99%
L-Alanine
Purity: 99% CAS No.: 56-41-7 Molecular Formula: C3H7NO2 Formula Weight: 89.09 Melting Point: ca 295° dec. Beilstein Reference: 1720248 Merck Reference: 14,204 Optical Rotation: +14° (c=5 in 5N HCl) MDL No.: MFCD00064410
Formule: C₃H₇NO₂
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 295 °C (dec.)
Densité: 1.432
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064410
Numéro CAS: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 14,204
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité