L-Alanine
Fournisseur: Serva
11482.01 11482.02 11482.03
SERA11482.01EA 0 EUR InStock
SERA11482.01 SERA11482.02 SERA11482.03
L-Alanine
L-Alanine
Formule: C₃H₇NO₂
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064410
Numéro CAS: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité