L-Alanine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: L-α-AlanineL(+)-AlanineAα-AlanineH-Ala-OHH-L-Ala-OH(S)-(+)-Alanine
MOLEM58544402EA 0 EUR InStock
MOLEM58544402
L-Alanine
L-Alanine
Formule: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79 °C
Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064410
Numéro CAS: 56-41-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité