(4-Hydroxyphényl)acétonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Hydroxybenzyl cyanide, 2-(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile
A10971.03 A10971.06 A10971.14
A10971.03EA 24.5 EUR InStock
A10971.03 A10971.06 A10971.14
(4-Hydroxyphényl)acétonitrile ≥97%
(4-Hydroxyphényl)acétonitrile
Purity: 97% CAS No.: 14191-95-8 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Melting Point: 66-71° Boiling Point: 329-331° MDL No.: MFCD00002383
Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 329…331 °C
Point de fusion: 66…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002383
Numéro CAS: 14191-95-8
EINECS: 238-046-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité