Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(4-Hydroxyphényl)acétonitrile

Synonyms: 4-Hydroxybenzyl cyanide, 2-(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile

018726-1G 018726-25G
FLUO018726-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018726-1G FLUO018726-25G
(4-Hydroxyphényl)acétonitrile
(4-Hydroxyphényl)acétonitrile


Formule: C₈H₇NO
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…71 °C
Numéro MDL: MFCD00002383
Numéro CAS: 14191-95-8
EINECS: 238-046-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité