p-Tolylacétonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: P-Toluylacetonitrile, 4-Methylbenzyl cyanide, (4-Methylphenyl)acetonitrile
A12169.06 A12169.14
A12169.06EA 22.3 EUR InStock
A12169.06 A12169.14
p-Tolylacétonitrile ≥98%
p-Tolylacétonitrile
Purity: 98+% CAS No.: 2947-61-7 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 106°(222°F) Refractive Index: 1.5190 Melting Point: 18° Boiling Point: 242-243° Beilstein Reference: 1099645 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001922
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Point d'ébullition: 242…243 °C
Point de fusion: 18 °C
Densité: 0.989
Point d'éclair: 106 °C (222 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001922
Numéro CAS: 2947-61-7
EINECS: 220-963-2
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité