VWR® Cleanroom Gloves, Latex, Non-Sterile, Class 10/ISO 4
Fournisseur: VWR Collection
112-6290EA 154 EUR InStock
112-6290 112-6291 112-6292 112-6293
VWR® Cleanroom Gloves, Latex, Non-Sterile, Class 10/ISO 4
Gants
VWR® Cleanroom Latex gloves provides reliable, durable, and comfortable hand protection during demanding cleanroom applications.
  • Beaded cuff
  • Natural rubber latex
  • Low particle count
  • Silicone-free
Certifications: EN ISO 374-1 Type B (KPT), EN ISO 374-5; CAT III; AQL 1.5.
Conditionnement: Gloves are packaged 100 per double bag, 10 bags per case.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité