2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBSB01878.10EA 0 EUR InStock
MAYBSB01878.10 MAYBSB01878.1 MAYBSB01878EE
2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile
2-Amino-3-bromo-5-nitrobenzonitrile
Formule: C₇H₄BrN₃O₂
MW: 242,03 g/mol
Point de fusion: 233…235 °C
Densité: 1,949 g/cm³ (–123 °C)
Numéro MDL: MFCD00054185
Numéro CAS: 17601-94-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité