Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-3-chlorobenzonitrile 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

H27918.06EA 680 EUR InStock
H27918.06 H27918.03
2-Amino-3-chlorobenzonitrile 97%
2-Amino-3-chlorobenzonitrile


Formule: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Point de fusion: 94…96 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425881
Numéro CAS: 53312-77-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité