2-Amino-6-fluorobenzonitrile 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12456.06EA 84 EUR InStock
A12456.06 A12456.14 A12456.03
2-Amino-6-fluorobenzonitrile 99%
2-Amino-6-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₅FN₂
MW: 136,13 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 125…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015477
Numéro CAS: 77326-36-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité